2,5-Diklorbenso syre 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
163240500 163242500 163240100
ACRO163240500EA 1050 NOK
ACRO163240500 ACRO163242500 ACRO163240100
2,5-Diklorbenso syre 97%
2,5-Diklorbenso syre
Formel: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191,01 g/mol
Kokepunkt: 301 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 152…157 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002416
CAS-nummer: 50-79-3
EINECS: 200-065-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 157 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %