2,6-Diklorbenso syre 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
113200250 113200100
ACRO113200250EA 1525 NOK
ACRO113200250 ACRO113200100
2,6-Diklorbenso syre 98+%
2,6-Diklorbenso syre
Formel: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191,01 g/mol
Kokepunkt: 299 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 141…145 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002418
CAS-nummer: 50-30-6
EINECS: 200-025-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 145 °C
HPLC ≥98.0 %
Titration with NaOH ≥98.0 %