4-klorantranilinsyre 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Amino-4-chlorobenzoic acid
103320250 103321000
ACRO103320250EA 730 NOK
ACRO103320250 ACRO103321000
4-klorantranilinsyre 98%
4-Chloroanthranilic acid
Formel: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Kokepunkt: 330 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 231…235 °C
Flash punkt: >100 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007778
CAS-nummer: 89-77-0
EINECS: 201-938-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 231 to 235 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %