2-klor-4-nitrobenso syre 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
109651000 109655000
ACRO109651000EA 590 NOK
ACRO109651000 ACRO109655000
2-klor-4-nitrobenso syre 98%
2-klor-4-nitrobenso syre
Formel: C₇H₄ClNO₄
MW: 201,57 g/mol
Smeltepunkt: 139…143 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007209
CAS-nummer: 99-60-5
EINECS: 202-771-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 138 to 144 °C
HPLC ≥97.5 %