2-klor-5-nitrobenso syre 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
154691000 154695000
ACRO154691000EA 545 NOK
ACRO154691000 ACRO154695000
2-klor-5-nitrobenso syre 99+%
2-klor-5-nitrobenso syre
Formel: C₇H₄ClNO₄
MW: 201,57 g/mol
Smeltepunkt: 164…168 °C
Tetthet: 0,4 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007294
CAS-nummer: 2516-96-3
EINECS: 219-739-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 168 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥99.0 %