5-klor-2-nitrobensosyre 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
109680100 109681000
ACRO109680100EA 270 NOK
ACRO109680100 ACRO109681000
5-klor-2-nitrobensosyre 99%
5-klor-2-nitrobensosyre
Formel: C₇H₄ClNO₄
MW: 201,57 g/mol
Smeltepunkt: 136…139 °C
Tetthet: 1,593 g/cm³ (18 °C)
Flash punkt: >100 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007290
CAS-nummer: 2516-95-2
EINECS: 219-738-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to yellow-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 139 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥98.5 %
Nickel (Ni) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤200 ppm