Beholder med snapplokk
Leverandør: KARTELL
2580 2585
KART2580EA 5925 NOK
KART2580 KART2585
Beholder med snapplokk
Prøvecontainere Beholdere, generelt bruk
PS, clear, with translucent PE snap lid.
  • Good chemical resistance
  • Lightweight
  • Easy to clean
Ideal as general specimen containers.
NB: *Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904