Blodlansett, BD Microtainer®, kontaktaktivert
Leverandør: BD Medical
366594 366594UK 366592 366593
BDAM366594EA 1575 NOK
BDAM366594 BDAM366594UK BDAM366592 BDAM366593
Blodlansett, BD Microtainer®, kontaktaktivert
Blodlansetter
BD Microtainer® kontaktaktivert blodlansett er en sikkerhetsutviklet enhet for fingerstikkprøvetaking av blod.
  • Forbedret brukerkomfort
  • Aktiveres ved kontakt
  • Forenkler prosedyren
NB: Fingerstikk skal ikke utføres på barn som er yngre enn ett år iht. CLSI-retningslinjene.