2-klor-6-fluorbensaldehyd 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
161510250 161511000 161515000
ACRO161510250EA 300 NOK
ACRO161510250 ACRO161511000 ACRO161515000
2-klor-6-fluorbensaldehyd 95%
2-klor-6-fluorbensaldehyd
Formel: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Kokepunkt: 92 °C (10 mmHg)
Smeltepunkt: 34…39 °C
Flash punkt: 101 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003306
CAS-nummer: 387-45-1
EINECS: 206-860-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 39 °C
GC ≥94 %
Specific optical rotation +113° to +119° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol)