4-klor-2-fluorbensaldehyd 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
290620050 290620250
ACRO290620050EA 1525 NOK
ACRO290620050 ACRO290620250
4-klor-2-fluorbensaldehyd 99%
4-klor-2-fluorbensaldehyd
Formel: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Smeltepunkt: 58…61 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00143282
CAS-nummer: 61072-56-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
GC ≥98.5 %