4-klor-3-fluorbensaldehyd 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
294140050 294140250
ACRO294140050EA 790 NOK
ACRO294140050 ACRO294140250
4-klor-3-fluorbensaldehyd 98%
4-klor-3-fluorbensaldehyd
Formel: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Smeltepunkt: 46…49 °C
Flash punkt: 96,7 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00143288
CAS-nummer: 5527-95-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %