1-Klor-2-iodbensen 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Chloro-1-iodobenzene
249460050 249460500
ACRO249460050EA 410 NOK
ACRO249460050 ACRO249460500
1-Klor-2-iodbensen 99%
1-Klor-2-iodbensen
Formel: C₆H₄ClI
MW: 238,45 g/mol
Kokepunkt: 234 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1 °C
Tetthet: 1,95 g/cm³
Flash punkt: 111 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001033
CAS-nummer: 615-41-8
EINECS: 210-423-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6330 to 1.6350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %