1-Klor-4-iodbensen 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
146480250 146481000
ACRO146480250EA 690 NOK
ACRO146480250 ACRO146481000
1-Klor-4-iodbensen 99%
1-Klor-4-iodbensen
Formel: C₆H₄ClI
MW: 238,45 g/mol
Kokepunkt: 226 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 52…55 °C
Tetthet: 1,886 g/cm³ (57 °C)
Flash punkt: 108 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001053
CAS-nummer: 637-87-6
EINECS: 211-305-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 55 °C
GC ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm