5-Chloro-2-nitroaniline 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
246950500 246950050
ACRO246950500EA 1900 NOK
ACRO246950500 ACRO246950050
5-Chloro-2-nitroaniline 97%
5-Chloro-2-nitroaniline
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,57 g/mol
Kokepunkt: 323 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 126…129 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007776
CAS-nummer: 1635-61-6
EINECS: 216-661-5
FN: 2237
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to orange to golden to khaki to brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124 to 129 °C
GC ≥96.0 %