1-klor-2-nitrobenzen 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1-Chloro-2-nitrobenzene, 2-Chloronitrobenzene
109620010 109621000
ACRO109620010EA 1000 NOK
ACRO109620010 ACRO109621000
1-klor-2-nitrobenzen 99+%
1-klor-2-nitrobenzen
Formel: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Kokepunkt: 246 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 32…34 °C
Tetthet: 1,348 g/cm³
Flash punkt: 124 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007061
CAS-nummer: 88-73-3
EINECS: 201-854-9
FN: 1578
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 13,02170
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Fused crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 32 to 34 °C
GC ≥99.0 %