1-klor-4-nitrobenzen 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4-Chloronitrobenzene
109630010 109630050 109631000
ACRO109630010EA 1400 NOK
ACRO109630010 ACRO109630050 ACRO109631000
1-klor-4-nitrobenzen 99%
1-klor-4-nitrobenzen
Formel: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Kokepunkt: 239 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 81…84 °C
Tetthet: 1,298 g/cm³
Flash punkt: 127 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007285
CAS-nummer: 100-00-5
EINECS: 202-809-6
FN: 1578
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 13,02170
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (on dried substance)