1-klor-2,4-dinitrobenzen 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
160511000 160515000 160510025
ACRO160511000EA 585 NOK
ACRO160511000 ACRO160515000 ACRO160510025
1-klor-2,4-dinitrobenzen 99%
1-klor-2,4-dinitrobenzen
Formel: C₆H₃ClN₂O₄
MW: 202,55 g/mol
Kokepunkt: 315 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 48…53 °C
Tetthet: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 186 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007075
CAS-nummer: 97-00-7
EINECS: 202-551-4
FN: 3441
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 13,02155
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or crystals or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 53 °C
GC ≥98.5 %