2,6-Dichlorophenol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
113590010 113590250 113591000
ACRO113590010EA 5725 NOK
ACRO113590010 ACRO113590250 ACRO113591000
2,6-Dichlorophenol 99%
2,6-Dichlorophenol
Formel: C₆H₄Cl₂O
MW: 163 g/mol
Kokepunkt: ∼219 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 65…68 °C
Tetthet: 1,653 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002176
CAS-nummer: 87-65-0
EINECS: 201-761-3
FN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,03099
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 68 °C
GC ≥98.5 %