2,4-Diklorfenol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1,3-Dichloro-4-hydroxybenzene, 1-Hydroxy-2,4-dichlorobenzene
147720050 147721000 147725000
ACRO147720050EA 305 NOK
ACRO147720050 ACRO147721000 ACRO147725000
2,4-Diklorfenol 99%
2,4-Diklorfenol
Formel: C₆H₄Cl₂O
MW: 163 g/mol
Kokepunkt: 210 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 41…44 °C
Tetthet: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 113 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002169
CAS-nummer: 120-83-2
EINECS: 204-429-6
FN: 2928
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 13,03098
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 44 °C
Water ≤0.3 %
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +9.0° to +11.0° (20 °C, 589 nm) (C=2 in methanol)