2,4-Diklorfenol for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: 1,3-Dichloro-4-hydroxybenzene, 1-Hydroxy-2,4-dichlorobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03774.0100 8.03774.0500
8.03774.0100EA 400 NOK
8.03774.0100 8.03774.0500
2,4-Diklorfenol for syntese, Sigma-Aldrich®
2,4-Diklorfenol
Formel: C₆H₄Cl₂O
MW: 163 g/mol
Kokepunkt: 210 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 40…41 °C
Tetthet: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 114 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002169
CAS-nummer: 120-83-2
EINECS: 204-429-6
FN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,03098
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 4.5 g/l (20 °C)
Melting Point 40 - 43 °C
Molar Mass 163 g/mol
Boiling Point 209 - 211 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (50 °C)
Flash Point 114 °C