3-Chlorophenol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
109810250 109811000 109810050 109810010
ACRO109810250EA 485 NOK
ACRO109810250 ACRO109811000 ACRO109810050 ACRO109810010
3-Chlorophenol 99%
3-Chlorophenol
Formel: C₆H₅ClO
MW: 128,56 g/mol
Kokepunkt: 214 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 33…35 °C
Tetthet: 1,218 g/cm³
Flash punkt: 97 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002256
CAS-nummer: 108-43-0
EINECS: 203-582-6
FN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,02173
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5650 to 1.5670 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤1000 ppm