4-klorfenol 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
181001000 181005000 181000025 181000051
ACRO181001000EA 420 NOK
ACRO181001000 ACRO181005000 ACRO181000025 ACRO181000051
4-klorfenol 99+%
4-klorfenol
Formel: C₆H₅ClO
Kokepunkt: 220 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 41…45 °C
Tetthet: 1,26 g/cm³
Flash punkt: 102 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002318
CAS-nummer: 106-48-9
EINECS: 203-402-6
FN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,02173
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light brown Crystals or fused mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %