4-klorfenol for syntese
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02254.0100 8.02254.0500 8.02254.1000 8.02254.9025 8.02254.9050
8.02254.0100EA 224 NOK
8.02254.0100 8.02254.0500 8.02254.1000 8.02254.9025 8.02254.9050
4-klorfenol for syntese
4-klorfenol
Formel: C₆H₅ClO
Kokepunkt: 220 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 41…44 °C
Tetthet: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 121 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002318
CAS-nummer: 106-48-9
EINECS: 203-402-6
FN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,02173
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 27 g/l (20 °C)
Melting Point 41 - 44 °C
Molar Mass 128.55 g/mol
Boiling Point 220 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.15 hPa (20 °C)
Flash Point 121 °C
Density 1.26 g/cm3 (45 °C)
Synonyms 4-Chloro-1-hydroxybenzene
Hill Formula C6H5ClO
Chemical Formula 4-(Cl)C6H4OH