2,4,6-Trichlorophenol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
139481000 139485000
ACRO139481000EA 660 NOK
ACRO139481000 ACRO139485000
2,4,6-Trichlorophenol 98%
2,4,6-Trichlorophenol
Formel: C₆H₃Cl₃O
MW: 197,45 g/mol
Kokepunkt: 246 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 64…68 °C
Tetthet: 1,675 g/cm³ (25 °C)
Flash punkt: 99 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002172
CAS-nummer: 88-06-2
EINECS: 201-795-9
FN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 12,09773
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light beige to light brown Crystalline powder or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 68 °C
GC ≥97.5 %