2,4,6-Trichlorophenol for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18469.0100 8.18469.1000
8.18469.0100EA 405 NOK
8.18469.0100 8.18469.1000
2,4,6-Trichlorophenol for syntese, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Trichlorophenol
Formel: C₆H₃Cl₃O
MW: 197,45 g/mol
Kokepunkt: 244,5 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: ∼66 °C
Tetthet: 1,675 g/cm³ (25 °C)
Flash punkt: 99 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002172
CAS-nummer: 88-06-2
EINECS: 201-795-9
FN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 12,09773
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 0.43 g/l (20 °C)
Melting Point 65 - 68 °C
Molar Mass 197.44 g/mol
Boiling Point 244 - 246 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.035 hPa (20 °C)
Flash Point 99 °C
Density 1.675 g/cm3 (25 °C)