Flasketoppdispensere, DOSIPET
Leverandør: KARTELL
83025 83010 83002 83005 83050 83060
KART83025EA 23725 NOK
KART83025 KART83010 KART83002 KART83005 KART83050 KART83060
Flasketoppdispensere, DOSIPET
Flasketoppdispensere
Variabelt volum, autoklaverbar.
  • Enkelt og raskest mulig volumvalg
  • Datert serielt ID-batchmerke trykt på hver DOSIPET (uunnværlig for drift i henhold til lSO 9000)
  • Når bryteren for bruksmodus dreies 180 grader, flyter all væsken i tappeslangen tilbake til flasken
  • Stempelet i DOSIPET Standard forskyver reagenset fullstendig med hver slaglengde
Fullstendig justerbare flasketoppdispensere med bryter for bruksmodus for luftskylling, fullstendig med fylle- og tappeslanger, brukerhåndbok og i tillegg de følgende gjengeadapterne: adaptere forMore Product Information