VWR® Ultra-High Performance, Pipetter, Enkanal, mekaniske, ergonomisk ultrahøy ytelse
Leverandør: VWR Collection
613-1489EA 4250 NOK
613-1489 613-1493 613-7063 613-7064 613-7065 613-7066 613-7067 613-7068 613-7069 613-7078 613-7079 613-7080 613-7081
VWR® Ultra-High Performance, Pipetter, Enkanal, mekaniske, ergonomisk ultrahøy ytelse
Pipetter Pipetter manuelle og elektroniske
VWR® Ultra High Performance-pipettene har enestående nøyaktighet og presisjon og en overlegen ergonomisk konstruksjon som er gjennomtestet, lett i vekt og holdbar.
  • Lavest målte stempelkraft
  • Kan brukes med universalspisser
  • Volumjusteringshjul med automatisk låsemekanisme
  • Håndtak til utløsning av spiss, fargekodet for volumidentifisering
  • Lett å kalibrere og vedlikeholde selv
  • Fullstendig autoklaverbart