1,2-Difluorbensen 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
155150100 155150500
ACRO155150100EA 755 NOK
ACRO155150100 ACRO155150500
1,2-Difluorbensen 98%
1,2-Difluorbensen
Formel: C₆H₄F₂
MW: 114,09 g/mol
Kokepunkt: 92 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –34 °C
Tetthet: 1,158 g/cm³
Flash punkt: 2 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000284
CAS-nummer: 367-11-3
EINECS: 206-680-7
FN: 1993
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4417 to 1.4437 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %