1,3-Difluorbensen 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
114600100 114600250 114601000
ACRO114600100EA 660 NOK
ACRO114600100 ACRO114600250 ACRO114601000
1,3-Difluorbensen 99+%
1,3-Difluorbensen
Formel: C₆H₄F₂
MW: 114,09 g/mol
Kokepunkt: 83 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –59 °C
Tetthet: 1,15 g/cm³
Flash punkt: 2 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000327
CAS-nummer: 372-18-9
EINECS: 206-746-5
FN: 1993
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %