1,4-Difluorbensen 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
114610250 114611000
ACRO114610250EA 895 NOK
ACRO114610250 ACRO114611000
1,4-Difluorbensen 99+%
1,4-Difluorbensen
Formel: C₆H₄F₂
MW: 114,09 g/mol
Kokepunkt: 88 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –13 °C
Tetthet: 1,17 g/cm³
Flash punkt: 2 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000344
CAS-nummer: 540-36-3
EINECS: 208-742-9
FN: 1993
ADR: 3,II
Merck Indeks: 13,03172
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %