2,5-Difluorobenzaldehyde 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
303520050 303520010 303520250
ACRO303520050EA 890 NOK
ACRO303520050 ACRO303520010 ACRO303520250
2,5-Difluorobenzaldehyde 98%
2,5-Difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O
MW: 142,1 g/mol
Kokepunkt: 67…69 °C (17 mmHg)
Tetthet: 1,3 g/cm³
Flash punkt: 58 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010327
CAS-nummer: 2646-90-4
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4970 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %