2-Fluorbensaldehyd 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
119320250 119321000
ACRO119320250EA 825 NOK
ACRO119320250 ACRO119321000
2-Fluorbensaldehyd 97%
2-Fluorbensaldehyd
Formel: C₇H₅FO
MW: 124,11 g/mol
Kokepunkt: 172…174 °C
Smeltepunkt: –44,5 °C
Tetthet: 1,17 g/cm³
Flash punkt: 55 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003302
CAS-nummer: 446-52-6
EINECS: 207-171-2
FN: 1989
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5205 to 1.5225 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %