3,4-Difluorobenzaldehyde 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
271300050 271300250
ACRO271300050EA 965 NOK
ACRO271300050 ACRO271300250
3,4-Difluorobenzaldehyde 96%
3,4-Difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O
MW: 142,1 g/mol
Kokepunkt: 53 °C (1013 hPa)
Tetthet: 1,29 g/cm³
Flash punkt: 65 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010328
CAS-nummer: 34036-07-2
EINECS: 422-180-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %