3,5-Difluorobenzaldehyde 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
293470010 293470050
ACRO293470010EA 435 NOK
ACRO293470010 ACRO293470050
3,5-Difluorobenzaldehyde 98+%
3,5-Difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O
MW: 142,1 g/mol
Kokepunkt: 61…63 °C (43 mmHg)
Tetthet: 1,296 g/cm³
Flash punkt: 56 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010329
CAS-nummer: 32085-88-4
FN: 1989
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear light green Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %