3-Fluorbensaldehyd 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
119330100 119330500 119332500
ACRO119330100EA 545 NOK
ACRO119330100 ACRO119330500 ACRO119332500
3-Fluorbensaldehyd 98+%
3-Fluorbensaldehyd
Formel: C₇H₅FO
MW: 124,11 g/mol
Kokepunkt: 66…68 °C (20 mmHg)
Tetthet: 1,17 g/cm³
Flash punkt: 56 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003348
CAS-nummer: 456-48-4
EINECS: 207-266-9
FN: 1989
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5170 to 1.5190 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure