4-Fluorbensaldehyd 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
156150500 156152500 156150010
ACRO156150500EA 965 NOK
ACRO156150500 ACRO156152500 ACRO156150010
4-Fluorbensaldehyd 98+%
4-Fluorbensaldehyd
Formel: C₇H₅FO
MW: 124,11 g/mol
Kokepunkt: 181 °C (758 mmHg)
Smeltepunkt: –10 °C
Tetthet: 1,15 g/cm³
Flash punkt: 56 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003378
CAS-nummer: 459-57-4
EINECS: 207-293-6
FN: 1989
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5195 to 1.5215 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %