2-Fluorbensonitril 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonymer: o-Fluorobenzonitrile
250050250 250050050 250051000
ACRO250050250EA 1175 NOK
ACRO250050250 ACRO250050050 ACRO250051000
2-Fluorbensonitril 99%
2-Fluorbensonitril
Formel: C₇H₄FN
MW: 121.11 g/mol
Kokepunkt: 90 °C (21 mmHg)
Smeltepunkt: 35…37 °C
Tetthet: 1.11 g/cm³
Flash punkt: 73 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001773
CAS-nummer: 394-47-8
EINECS: 206-897-7
FN: 3276
ADR: 6.1 III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5063 to 1.5083 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %