4-Fluorbensonitril 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: p-Fluorobenzonitrile
160810050 160810250
ACRO160810050EA 455 NOK
ACRO160810050 ACRO160810250
4-Fluorbensonitril 99%
4-Fluorbensonitril
Formel: C₇H₄FN
MW: 121,11 g/mol
Kokepunkt: 188 °C (750 mmHg)
Smeltepunkt: 33…36 °C
Tetthet: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 65 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001812
CAS-nummer: 1194-02-1
EINECS: 214-784-9
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 36 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer 0.1 % 4-tert-Butylcatechol