5-Fluoroanthranilic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Amino-5-fluorobenzoic acid
308940010 308940050
ACRO308940010EA 820 NOK
ACRO308940010 ACRO308940050
5-Fluoroanthranilic acid 97%
5-Fluoroanthranilic acid
Formel: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Kokepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 181…185 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00055566
CAS-nummer: 446-08-2
EINECS: 207-159-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 185 °C
HPLC ≥96.0 %