4-Fluor-3-nitrobenso syre 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
305060050 305060250
ACRO305060050EA 560 NOK
ACRO305060050 ACRO305060250
4-Fluor-3-nitrobenso syre 98%
4-Fluor-3-nitrobenso syre
Formel: C₇H₄FNO₄
MW: 185,11 g/mol
Kokepunkt: 92 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: 120…126 °C
MDL nummer: MFCD00007058
CAS-nummer: 453-71-4
EINECS: 207-221-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to tan Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 126 °C
GC ≥97.5 %