1-fluor-3-iodbensen 99% stabilised
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Fluoroiodobenzene
204480050 204480250
ACRO204480050EA 400 NOK
ACRO204480050 ACRO204480250
1-fluor-3-iodbensen 99% stabilised
1-fluor-3-iodbensen
Formel: C₆H₄FI
MW: 222 g/mol
Kokepunkt: 77…78 °C (19 mmHg)
Smeltepunkt: –42 °C
Tetthet: 1,89 g/cm³
Flash punkt: 67 °C
MDL nummer: MFCD00001044
CAS-nummer: 1121-86-4
EINECS: 214-339-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5830 to 1.5860 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Copper