1-fluor-4-iodbensen 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Fluoroiodobenzene
204500010 204500050 204500500
ACRO204500010EA 280 NOK
ACRO204500010 ACRO204500050 ACRO204500500
1-fluor-4-iodbensen 99%
1-fluor-4-iodbensen
Formel: C₆H₄FI
MW: 222 g/mol
Kokepunkt: 182…184 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –20 °C
Tetthet: 1,925 g/cm³
Flash punkt: 68 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00001052
CAS-nummer: 352-34-1
EINECS: 206-522-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5820 to 1.5840 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %