2,4-Difluoroaniline 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
114590100 114590250 114591000
ACRO114590100EA 395 NOK
ACRO114590100 ACRO114590250 ACRO114591000
2,4-Difluoroaniline 99%
2,4-Difluoroaniline
Formel: C₆H₅F₂N
MW: 129,11 g/mol
Kokepunkt: 170 °C (753 mmHg)
Smeltepunkt: –7,5 °C
Tetthet: 1,268 g/cm³
Flash punkt: 62 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007648
CAS-nummer: 367-25-9
EINECS: 206-687-5
FN: 2941
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,03171
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5055 to 1.5085 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer ≤1.1 % Triethylamine