2,6-Difluoroaniline 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
188270050 188270250 188271000
ACRO188270050EA 500 NOK
ACRO188270050 ACRO188270250 ACRO188271000
2,6-Difluoroaniline 97%
2,6-Difluoroaniline
Formel: C₆H₅F₂N
MW: 129,11 g/mol
Kokepunkt: 51…52 °C (15 mmHg)
Tetthet: 1,199 g/cm³
Flash punkt: 43 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007655
CAS-nummer: 5509-65-9
EINECS: 226-853-0
FN: 1992
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5070 to 1.5090 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %