3,5-Difluoroaniline 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
311420010 311420100 311420500
ACRO311420010EA 290 NOK
ACRO311420010 ACRO311420100 ACRO311420500
3,5-Difluoroaniline 98%
3,5-Difluoroaniline
Formel: C₆H₅F₂N
MW: 129,11 g/mol
Kokepunkt: 82 °C (20 mmHg)
Smeltepunkt: 37…41 °C
Tetthet: 1,295 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 75 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007763
CAS-nummer: 372-39-4
EINECS: 206-752-8
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Low melting solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
GC ≥97.5 %