3-Fluoroaniline 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
119280250 119281000
ACRO119280250EA 865 NOK
ACRO119280250 ACRO119281000
3-Fluoroaniline 98%
3-Fluoroaniline
Formel: C₆H₆FN
MW: 111,12 g/mol
Kokepunkt: 186 °C (756 mmHg)
Smeltepunkt: –2 °C
Tetthet: 1,15 g/cm³
Flash punkt: 77 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007758
CAS-nummer: 372-19-0
EINECS: 206-747-0
FN: 2941
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5430 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %