4-Fluoroaniline 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
119291000 119295000 119290250
ACRO119291000EA 780 NOK
ACRO119291000 ACRO119295000 ACRO119290250
4-Fluoroaniline 98%
4-Fluoroaniline
Formel: C₆H₆FN
MW: 111,12 g/mol
Kokepunkt: 187 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –1,9 °C
Tetthet: 1,157 g/cm³
Flash punkt: 73 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007829
CAS-nummer: 371-40-4
EINECS: 206-735-5
FN: 2941
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,04196
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear light yellow to red-brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5385 to 1.5405 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %