2-Fluoro-5-nitroaniline 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
168390250 168391000 168390050
ACRO168390250EA 905 NOK
ACRO168390250 ACRO168391000 ACRO168390050
2-Fluoro-5-nitroaniline 98%
2-Fluoro-5-nitroaniline
Formel: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156,12 g/mol
Smeltepunkt: 99…103 °C
Flash punkt: 91 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007652
CAS-nummer: 369-36-8
EINECS: 206-720-3
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Ochre to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 103 °C
GC ≥97.5 %