4-Fluoro-2-nitroaniline 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
233070100 233071000
ACRO233070100EA 495 NOK
ACRO233070100 ACRO233071000
4-Fluoro-2-nitroaniline 99%
4-Fluoro-2-nitroaniline
Formel: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156,12 g/mol
Smeltepunkt: 92…95 °C
Flash punkt: 89 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007830
CAS-nummer: 364-78-3
EINECS: 206-666-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 95 °C
GC ≥98.5 %