4-Fluoro-3-nitroaniline 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
168400250 168401000 168400050
ACRO168400250EA 715 NOK
ACRO168400250 ACRO168401000 ACRO168400050
4-Fluoro-3-nitroaniline 99%
4-Fluoro-3-nitroaniline
Formel: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156,12 g/mol
Smeltepunkt: 96…99 °C
Tetthet: 0,43 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 91 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007833
CAS-nummer: 364-76-1
EINECS: 206-665-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Ochre Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 99 °C
GC ≥98.5 %